Merck
Z277126
Sigma-Aldrich
Ace Vakuumverteiler mit Firestone-Ventil
positions, 4
Größe auswählen
1 EA
1.150,00 €
1.150,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.150,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
1.150,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 4
Hersteller/Markenname
Ace Glass 876527
Allgemeine Beschreibung
Einsträngiger Verteiler, bei dem immer für alle Anschlüsse gleichzeitig zwischen Vakuum und Inertgas umgeschaltet wird. Anschlüsse 9 mm AD-Glas, PTFE-Hochvakuumventile. Anschlüsse für Inertgas und Vakuumpumpe mit Überwurfmuttern #11. Das Firestoneventil ersetzt den zweiten Strang für permanent verfügbares Inertgas oder Vakuum.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)