Merck
Z274887
Maintenance kit for KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
Maintenance kit for 34 Lpm pump
Größe auswählen
1 KIT
262,00 €
262,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
262,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
262,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
KNF
Allgemeine Beschreibung
Kit enthält Ersatz-PTFE-Diaphragma, Kopfdichtungen und zwei Kalrez® Ventile. Achtung: Zum Service für beide Pumpenköpfe werden zwei Kits benötigt.
Includes replacement PTFE diaphragm, head seals and two Kalrez valves.
Sonstige Hinweise
Two kits are required when servicing both heads of vacuum pump.
Rechtliche Hinweise
Kalrez is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)