Merck
Z273244
Sigma-Aldrich
Alcotabs® efferescent tablets for siphon-type pipette and test tube washers
For siphon-type pipette and test-tube washers
Synonym(e):
efferescent detergent tablet, tube washer detergent
Größe auswählen
1 PKG
52,10 €
6 X 100 TABS
250,00 €
52,10 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
52,10 €
6 X 100 TABS
250,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
52,10 €
Auf LagerDetails
Verpackung
pkg of 6 x 100 tablets in 6PAK
pkg of 100 tablets in 1PAK
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc. 1500 (6 x 100 Tablets)
Alconox, Inc. 1500-1 (100 Tablets)
Allgemeine Beschreibung
Besonders für Reagenzgläser geeignet.
Rechtliche Hinweise
Alcotabs is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1