Merck
Z269212
Sigma-Aldrich
Gelman Membranfilter
Supor membrane, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
eCl@ss:
32110203
Beschreibung
Supor membrane
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Gelman 60301
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Bietet eine Vielzahl für fast alle Filtrationsaufgaben.
  • Supor® - Polyethersulfon, für biologische und pharmazeutische Lösungen-hohe Fließgeschwindigkeit, gering extrahierbar, autoklavierbar
  • HT Tuffryn® - Polysulfon, für Medien- und Umweltanalytik (Luft), geringe Proteinbildung, autoklavierbar
  • GN Metricel® - Zellulose-Mischester, für Luft und mikrobiologische Analytik, erfüllt US EPA und ASTM Spezifikationen, autoklavierbar
  • Nylaflo - Nylon, für allgemeine Anwendungen, HPLC, gute Chemikalienresistenz, gering extrahierbar
  • PTFE - PTFE auf PP Träger, für aggressive organische Substanzen, HPLC und Luft/Gase, hydrophob, chemisch inert
Rechtliche Hinweise
Metricel is a registered trademark of Pall Corporation
Nylaflo is a trademark of Pall Corporation
Supor is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)