Merck
Z267589
Sigma-Aldrich
Rundes Zellenfenster, 32 mm
CaF2, Undrilled
Größe auswählen
1 EA
213,00 €
213,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
213,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
213,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
CaF2
Verpackung
pkg of (contains 1 window)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
32 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Flussspat NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Flussspat