Merck
Z265268
Supelco
Adsorbens-Schaber
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Hersteller/Markenname
Analtech 0500
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Ideale, flache 13 mm Stahlklinge, die eine scharfe Kante bildet, um das Adsorbens schnell von der DC-Platte kratzen zu können. Aluminiumgriff, auswechselbare Klinge.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)