Merck
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH-Teststäbchen
pH range 1-14
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH-Bereich
1-14
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Direkt ablesbar. Klare und eindeutige Farbentwicklung über den gesamten pH-Bereich.
Rechtliche Hinweise
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)