Merck
Z258989
Sigma-Aldrich
Flexible Rührwelle
L 91.4 cm (36 in.) , overall
Größe auswählen
1 EA
290,00 €
290,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
290,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
290,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8081-30
Länge
91.4 cm (36 in.) , overall
Allgemeine Beschreibung
Zum getrennten Aufbau von Motor und Rührer. Ein Ende mit einer kugelgelagerten Schraubkupplung zum Anschluß an jeden Motor mit 8 mm-Welle, das andere Ende hat einen abnehmbaren Handgriff mit einem 8 mm-Adapter zum Anschluß an ein FLEX-GRIP-Spannfutter (separat erhältlich, s. oben). Die Welle arbeitet bis zu Drehzahlen von 14,000 U/Min gegen den Uhrzeigersinn. Bedienungs- und Serviceanleitung werden mitgeliefert. Die komplette Einheit beinhaltet: flexible Welle, Motorkupplung für 8mm-Welle, Handgriff mit Spannfutteradapter und Bohrfutterschlüssel mit Kette
Rechtliche Hinweise
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)