Merck
Z255998
Gummi-Laborschlauch
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Synonym(e):
vacuum tubing
Größe auswählen
10 FT
113,00 €
113,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 FT
113,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
113,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Beschreibung
heavy wall
Verpackung
pkg of 10 feet
Schlauch ID × AD
1/4 in. × 1 in.
Wandabmessungen
3/8 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Schlauch ist rot und kann bei Druck- oder Vakuumarbeiten eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)