Merck
Z254274
Sigma-Aldrich
Individuelle Filteradapter
size 3
Größe auswählen
1 PKG
96,00 €
96,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
96,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
96,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe
3
Verpackung
pkg of 12 ea
H × Dicke
25 mm × 3 mm
Boden AD × ID
22 mm × 16 mm
Oberteil AD × ID
37 mm × 31 mm
Allgemeine Beschreibung
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)