Merck
Z252972
Sigma-Aldrich
Enviro-Safe® Thermometer
temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
immersion level 76 mm
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60502-0200
Temperaturmessbereich
-20-150 °C
Länge
305 mm
Allgemeine Beschreibung
Enviro-Safe Thermometer, mit fortlaufender Seriennummer, nach NIST Standards kalibriert, mit Genauigkeitszertifikat. Weißes Glas mit gut sichtbarer, biologisch abbaubarer, grüner Flüssigkeitsfüllung; 6.5 mm AD.Garantierte Genauigkeit: ±1 Skalenteil unter 105°C (221°F), ±1.5 Skalenteil über 105°C (221°F), und ±2 Skalenteile über 200°C (392°F).
Rechtliche Hinweise
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)