Merck
Z244465
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 45/50
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
29,30 €
29,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
29,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
29,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)