Merck
Z244112
Sigma-Aldrich
Probenzylinderstopfen
brass
Größe auswählen
5 EA
106,00 €
106,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
106,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
106,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
brass
Allgemeine Beschreibung
1/4 in. NPTM (6.4mm), mit quadratischem Kopf. Paßt für alle aufgeführten Probenzylindergrößen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)