Merck
Z242772
Scienceware® Vikem® Vinyl-beschichteter Bleidraht
wire diam. 1/4 in.
Synonym(e):
coil wire, wire spiral, wire vinyl
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Materialien
lead (coated)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18324-0000
Drahtdurchm.
1/4 in.
Gewicht
114 g
Allgemeine Beschreibung
Kann in beliebige Form gebogen werden, und passt sich so jedem Gefäß an. Zum Beschweren von Gefäßen, die z.B. mit wenig Inhalt im Wasserbad stehen müssen. Länge 30cm, mit chemikalienbeständiger Beschichtung aus rotem Vikem.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)