Merck
Z238694
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Größe auswählen
1 EA
36,80 €
36,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
36,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
36,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.550.1
Länge
500 mm
Wellendurchm.
6 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)