Merck
Z233064
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
10 EA
165,00 €
165,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
165,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
165,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (50)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212265407
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
220 mm
Kapazität
1,000 mL
Kolben AD
131 mm
Hals AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Entspricht DIN 12380
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)