Merck
Z232475
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 50 mL, nominal max pore size 1.0-1.6 μm
Synonym(e):
258520504
Größe auswählen
Z232475-1EA
79,40 €
79,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z232475-1EA
79,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
79,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
50 mL
Scheibendurchm.
35 mm
Filterdurchm.
35 mm
Porengröße
1.0-1.6 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Aus Duranglas. Empfohlen für alle Anwendungen, bei denen kein geeignetes Filtermaterial verfügbar ist. Auch geeignet für gravimetrische Analysen, wenn der Niederschlag grob genug ist. Frittenscheiben mit nomineller Porengrösse von 40 bis 100 μm sind oft gebraucht zur Vorbereitungsarbeit und Quecksilber Filtration, 16 bis 40 μm Scheiben für analytische Arbeit mit mittleren Präzipitaten und 10 bis 16 μm für feine Präzipitate. 1.0 bis 1.6 μm Scheiben sind für ultra-feine Filtration von biologischen Lösungen, da sie Bakterien von Flüssigkeiten abscheiden, die nicht durch Erhitzen vernichtet werden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)