Merck
Z232394
Duran® Büchner-Trichter
capacity 70 mL
Synonym(e):
213412207
Größe auswählen
1 EA
94,40 €
94,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
94,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
94,40 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
use paper diam. 45 mm
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
70 mL
Platte D
48 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran Borosilikat Glas, beste chemische und Temperaturbeständigkeit. Für Rundfilter wie angegeben.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)