Merck
Z232017
Duran® Becher
capacity 1,000 mL, Tall form
Synonym(e):
211165406
Größe auswählen
10 EA
164,00 €
164,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
164,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
164,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
180 mm × 95 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)