Merck
Z225002
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
1.220,00 €
1.220,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.220,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
1.220,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
42 mm
Gesamt H
510 mm
Oberflächenbereich
820 cm2
Allgemeine Beschreibung
Der Superkühler mit allen Eigenschaften von Kühlfalle, Spiralkühler und Liebigkühler in einem einzigen Kühler, mit einem gewundenen Spiralpfad und einer sehr großen wassergekühlten Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)