Merck
Z223530
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz, Außengewinde
Screw-thread, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
96,00 €
96,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
96,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
96,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)