Merck
Z219797
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
Größe auswählen
1 EA
143,00 €
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
143,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)