Merck
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
Größe auswählen
1 EA
4.100,00 €
4.100,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
4.100,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
4.100,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe
C
Hersteller/Markenname
Ace Glass 681030
Gesamt H
82 in.
Extraktorkapazität
5 L
Kolbenkapazität
12 L
Hülse ID × L
110 mm × 300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)