Merck
Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Größe auswählen
1 EA
79,30 €
79,30 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
79,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
79,30 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.455.2
Länge
550 mm
Flügeldurchm.
70 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)