Merck
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Größe auswählen
1 EA
53,50 €
53,50 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
53,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
53,50 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Cowie
Länge
500 mm
Flügeldurchm.
80 mm
Wellendurchm.
6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)