Merck
Z204188
Supelco
Rechteckige TLC-Entwicklungstanks, komplett
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Synonym(e):
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Assay Kit
Größe auswählen
1 EA
113,00 €
113,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
113,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NC.07
113,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × H × B
17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Fußnote
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)