Merck
Z204005
Supelco
Flow controllers for flash-chromatography assemblies with ball joints
joint: SJ 29/15
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: SJ29/15
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Eignung
suitable for chromatography
Kompatibilität
for use with 29/15 standard ball joint
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)