Merck
Z192392
Sigma-Aldrich
B-D Precisionglide® Kanülen
gauge 26, L 1/2 in.
Synonym(e):
cannula
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Becton-Dickinson & Co. 305111
Länge
1/2 in.
Manometer
26
Farbe
tan
Allgemeine Beschreibung
  • Passt auf alle Luer-Lock, Slip Tip, oder Eccentric-tip Spritzen
  • SS Microlance regular-bevel point
  • Silanisierte Kanüle um Widerstand zu reduzieren
  • Kanülengröße über PP Luer Anschluß farbcodiert
Steril verpackt in Streifen zu 5 Stück, mit Hülle. Alle Packungen mit Kontrollnummer für die Sterilität.
Rechtliche Hinweise
Precisionglide is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)