Z188018
Einweg-UV-Küvetten aus Methacrylat
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Verpackung
pkg of 500 ea
Spektralbereich-Messbereich
285-800 nm
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × B × H
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
Kapazität
4.5 mL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric