Merck
Z180947
Ace McLeod Vakuummeter mit automatischer Nullpunktrückstellung
pressure 0-10 mmHg
Größe auswählen
1 EA
1.550,00 €
1.550,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.550,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
1.550,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 872551
Messbereich Druck
0-10 mmHg
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einteiliger Glaskörper mit Schliff NS 20/65. Lieferung ohne Quecksilber.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)