Merck
Z180254
Supelco
Michel-Miller Säulenstopfen
Front seal, Nylon, thread size 50 mm
Größe auswählen
1 EA
131,00 €
131,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
131,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
131,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
Nylon
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584622
Methode(n)
LPLC: suitable
Gewindegröße
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Fester Stopfen als Verschluss für Ace-Gewinde. Dichtet M-M-Säulen ab. Stopfen mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)