Merck
Z180122
Supelco
Große Ace Chromatographiesäule
I.D. × L 100 mm × 1,200 mm, capacity 9.43 L
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Qualität
for chromatography
Hersteller/Markenname
Ace Glass 5820116
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
100 mm × 1,200 mm
Kapazität
9.43 L
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Stabile Borosilikat-Glas-Säulen mit #50 Ace-Innengewinde an den Enden, an die eine Reihe von Adaptern angeschlossen werden können. Geeignet für Arbeiten mit Ionenaustauscher oder Aktivkohle. Säulenadapter separat bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)