Merck
Z179825
Supelco
Michel-Miller Säulenstopfen
Ace-Thred for #25
Größe auswählen
1 EA
114,00 €
114,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
114,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
114,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Ace Glass 580325
Methode(n)
LPLC: suitable
Fitting
Ace-Thred for #25
Allgemeine Beschreibung
PTFE. Für beide Enden von Säulen mit Ace-Gewinde. Leckdicht ohne O-Ringe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)