Merck
Z172952
Sigma-Aldrich
Aldrich® Ausgießadapter
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Zum Ausschütten aus Kolben oder Trichtern zum Aufstecken.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)