Merck
Z171514
Sigma-Aldrich
Gasspritze, Serie A
capacity 250 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 010031
Kapazität
250 μL
Kanüle L
2.25 in.
Allgemeine Beschreibung
Entsprechen der Serie A-2, aber mit Drehventil anstelle des Druckknopfventils.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)