Merck
Z170852
Sigma-Aldrich
VICI Pressure-Lok® C-160 Mikrospritze für Flüssigkeiten
Fixed needle, capacity 10 μL
Größe auswählen
1 EA
76,30 €
76,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
76,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
76,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 160022
Kapazität
10 μL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Universell einsetzbare GC-Spritze.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jede Spritze ist einzeln kalibriert. Der PTFEbeschichtete Kolben verklemmt nicht und ist druckfest bis zu 17bar. Sicherheitsanschlag verhindert mechanische Beschädigung der Kolbenspitze! Die Spritzen mit abnehmbaren Nadeln haben einen speziellen Anschluß mit besonders geringen Totvolumen!
Rechtliche Hinweise
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)