The average useful life of each UV-A bulb is an estimated 3,000 hours.
Z169633
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
E-Series Ultraviolet Lamp
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
8 W
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of EDTA
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
-
How long can the UV lamp be turned on? Wish to use it to irradiate samples for up to 24 hours. Thanks
1 Antwort-
Hilfreich?