Merck
Z166421
Sigma-Aldrich
Quantofix® Teststreifen
Nitrite (NO2-)
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.35
Beschreibung
range mg/L 0, 1, 5, 10, 25, 50
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Macherey-Nagel
Farbe
white to red-violet change
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Für die halb-quantitative Bestimmungen von Ionen in Lösung Plastikstreifen mit Papiertestfeld. Einfacher Farbvergleich der Teststreifen mit der Skala auf der Packung. Einfache Handhabung, selbst bei aggresiven Probenlösungen.
  • Einfach eintauchen und ablesen
  • Keine Geräte notwendig
  • Hochspezifisch; Interferenzen können maskiert oder gefällt werden
  • Abm.: 6 x 95 x 0.2mm
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1