Merck
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Größe auswählen
1 EA
82,20 €
82,20 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
82,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
82,20 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Beschreibung
Without button
Leistungsmerkmale
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806832
Durchm. × L
10 mm × 580 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)