Merck
Z154458
Ace Trubore® PTFE-Rührerlager, 4-teilig
joint: ST/NS 45/50, fits shaft o.d., 19 mm
Größe auswählen
1 EA
439,00 €
439,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
439,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
439,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 19 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806730
Allgemeine Beschreibung
Selbstzentrierende, dreiteilige Konstruktion: inneres Lager aus PTFE, schmiermittelfrei geeignet für Edelstahlschäfte und Drehzahlen bis zu 200U/Min, darüber nur mit Schmiermittel und Glasadapter mit Schliff. Beim Verkanten des Rührerschaftes dreht sich das innere Lager mit und vermeidet so ein Festfressen des Rührers. Die Drehrichtung kann jederzeit geändert werden. Nicht für Glasschäfte empfohlen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)