Merck
Z154393
Ace Trubore® PTFE bearing replacement parts
Inner bearing, fits shaft o.d., 10 mm, PTFE
Größe auswählen
1 EA
43,65 €
43,65 €
Listenpreis46,90 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
43,65 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
43,65 €
Listenpreis46,90 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am07. April 2025Details
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806606
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)