Merck
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
Größe auswählen
1 EA
91,10 €
91,10 €
Listenpreis99,00 €Sparen Sie 8%
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
91,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41101500
NACRES:
NB.74
91,10 €
Listenpreis99,00 €Sparen Sie 8%
Versandbereit am07. April 2025Details
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-170
Tankkapazität
1.9 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)