Merck
Z150657
Sigma-Aldrich
Fenster für PerkinElmer® und Wilks Halter
NaCl, Undrilled
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
rectangular
Beschreibung
Polished
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
L × B × H
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.