Merck
Z123595
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 4 mm
Durchlässigkeit
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.52 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Präzise geschnitten und poliert.