Merck
Z147656
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 70-100 μm, Complete
Größe auswählen
1 EA
652,00 €
652,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
652,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
652,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass
ground glass membrane (frit)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
Hersteller/Markenname
Aldrich
Filterkapazität
250 mL
Frittendurchm.
50 mm
Trichterkapazität
250 mL
Porengröße
70-100 μm porosity
Fitting
24 bottle neck (Ground glass joint)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kom,plett mit Trichter, Schliffdeckel mit Kugelschliff 65/40 und Klammer. Zur Überdruck-Filtration unter Schutzgas.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)