Merck
Z130893
Nalgene® Griffin beakers
capacity 100 mL, transparent polymethylpentene
Synonym(e):
PMP beaker, nalgene PMP beaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
transparent polymethylpentene
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1203-0100
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Dauertemperatur: 150°C, kurzzeitig: 175°C
Niedrige Form.Graduierung , Katalognummer, Größe, Kunststoff-Code, max.Temperatur und Symbol"keine offene Flamme" sind im Siebdruck aufgetragen , entspr. ISO/DIN 7056 International Standard. Chemisch resistent. Autoklavierbar. Nicht für den Gebrauch auf Heizplatten geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries