Merck
Z125350
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
Größe auswählen
1 EA
41,80 €
41,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
41,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
41,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Etikett
A
Verbindung
joint: ST/NS10/18
Hersteller/Markenname
Ace Glass 502824
Gewinde ID
6.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)