Merck
Z123331
Sigma-Aldrich
Papiereinsatz
round hole, diam. 5.0 mm
Größe auswählen
200 EA
124,50 €
124,50 €
Listenpreis249,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
124,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
124,50 €
Listenpreis249,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
round hole
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung kleinerer KBr Pellets. Passend zum Presswerkzeug Z506699. Passend auch zum Magnethalter Z112489 und zu den Archivkarten Econo-Card Z123544
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)