Merck
Z115096
Supelco
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit fester Kappe
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 12 ea
Kappengröße
20 - 400
Durchm. × H
20 mm × 50 mm
Volumen
3 mL
Fitting
thread for 20-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Autoklavierbar, Hydrolyseklasse 1, mit PTFE-beschichteter Dichtung.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ersatzteil