Merck
Z114235
Supelco
Handbetriebene Krimpzange für Aluminiumkappen
O.D. 13 mm
Größe auswählen
1 EA
437,00 €
437,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
437,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
437,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
AD
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum Verschliessen von Serumprobenfläschchen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)